Trióxido de molibdeno 99,95 Metals basis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Molibdeno (VI) óxido
11837.22 11837.36 11837.A3
11837.22EA 81 EUR
11837.22 11837.36 11837.A3
Trióxido de molibdeno 99,95 Metals basis
Trióxido de molibdeno
Purity: 99.95% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Physical Form: Sublimed Powder Density: 4.692 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formula: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1155 °C (subl.)
Pto. de fusión: 795
Densidad: 4.692
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003469
Núm. CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,6239