Trióxido de molibdeno 99,9995 Metals basis exW, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Molibdeno (VI) óxido
12930.22 12930.14 12930.36
12930.22EA 631 EUR
12930.22 12930.14 12930.36
Trióxido de molibdeno 99,9995 Metals basis exW, Puratronic®
Trióxido de molibdeno
Purity: 99.9995% CAS No.: 1313-27-5 Molecular Formula: MoO3 Formula Weight: 143.94 Physical Form: Powder Density: 4.692 Appearance: White to grey Odour: Odourless Melting Point: 795° Boiling Point: 1155° subl. Merck Reference: 14,6239 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00003469
Formula: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Pto. Ebullición: 1155 °C (subl.)
Pto. de fusión: 795
Densidad: 4.692
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003469
Núm. CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,6239