Trióxido de molibdeno 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
A11159.0BEA
288
EUR
A11159.0B
A11159.18
A11159.30
Trióxido de molibdeno 99.5%
Trióxido de molibdeno
Purity: 99.5%
CAS No.: 1313-27-5
Molecular Formula: MoO3
Formula Weight: 143.94
Odour: Odourless
Melting Point: 795°
Boiling Point: 1155° subl.
Merck Reference: 14,6239
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00003469
Formula:
MoO₃ Pto. Ebullición: 1155 °C (subl.) Pto. de fusión: 795 °C Densidad: 4,692 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003469 Núm. CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,6239 |