Trióxido de molibdeno para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 238 EUR
1.00403.0100 1.00403.0500
Trióxido de molibdeno para análisis, Supelco®
Trióxido de molibdeno
Formula: MoO₃
Pto. Ebullición: 1155 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 795 °C
Densidad: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003469
Núm. CAS: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,06261
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)