Trióxido de molibdeno ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Molibdeno (VI) óxido
69850-100G
69850-500G
69850-100GEA
116
EUR
69850-100G
69850-500G
Trióxido de molibdeno ≥99.5%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Trióxido de molibdeno
Formula:
MoO₃ Pto. Ebullición: 1,155 °C Pto. de fusión: 795 °C Densidad: 4,70 g/cm³ (21 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003469 Núm. CAS: 1313-27-5 EINECS: 215-204-7 ADR: 6.1,III Índice Merck: 13,06261 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99.8 % |
Colour of the solution | complying |
Turbidity of solution | Max. 5.5 NTU |
Calcium (Ca) | Max. 20 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 10 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 20 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 20 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 10 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 20 ppm |
Lead (Pb) | Max. 20 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 20 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 20 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |
Ammonium (NH₄) | Max. 50 ppm |