Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,4-pentanedionato-O,O')chromium (III), Chromium (III) 2,4-pentanedionate, Chromium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O')
192130050 192131000 192135000
ACRO192130050EA 29.5 EUR
ACRO192130050 ACRO192131000 ACRO192135000
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III) 97%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III)
Formula: C₁₅H₂₁CrO₆
MW: 349,32 g/mol
Pto. Ebullición: 340 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 212 °C
Densidad: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000015
Núm. CAS: 21679-31-2
EINECS: 244-526-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay 14.4 to 15.3 % (Cr)