Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cromo (III) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 97%
CAS No.: 21679-31-2
Molecular Formula: C15H21CrO6
Formula Weight: 349.33
Physical Form: Crystalline
Density: 1.35
Melting Point: 216°
Boiling Point: 340°
Solubility: Insoluble in water. Soluble in toluene, acetic acid
MDL No.: MFCD00000015
Catalyst in the oxidation of methacrylic esters by hydrogen peroxide, MOCVD
Formula:
C₁₅H₂₁CrO₆ Pto. Ebullición: 340 °C Pto. de fusión: 216 °C Densidad: 1,35 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000015 Núm. CAS: 21679-31-2 EINECS: 244-526-0 |