Bis(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A18762.36 A18762.22 A18762.14
A18762.36EA 257 EUR
A18762.36 A18762.22 A18762.14
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (II)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (II)
CAS No.: 14024-58-9 Molecular Formula: Mn(C5H7O2)2 Formula Weight: 253.16 Melting Point: 260-262° dec. MDL No.: MFCD00000022
Formula: C₁₀H₁₄MnO₄
Densidad: 1,60
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000022
Núm. CAS: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2