Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
343980050 343980250 343981000
ACRO343980050EA 21 EUR
ACRO343980050 ACRO343980250 ACRO343981000
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III) 97%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III)
Formula: C₁₅H₂₁MnO₆
MW: 352,27 g/mol
Pto. de fusión: 160 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000023
Núm. CAS: 14284-89-0
EINECS: 238-188-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥96 %