Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Manganese (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')manganese (III), Manganese (III) 2,4-pentanedionate
12530.09
12530.18
12530.30
12530.09EA
43.6
EUR
12530.09
12530.18
12530.30
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')manganeso (III)
CAS No.: 14284-89-0
Molecular Formula: C15H21MnO6
Formula Weight: 352.24
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: ≈160° dec.
MDL No.: MFCD00000023
Formula:
C₁₅H₂₁MnO₆ MW: 352.27 g/mol Pto. de fusión: ∼160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000023 Núm. CAS: 14284-89-0 EINECS: 238-188-3 |