Hierro (II) fluoruro, anhidro 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
11486.09 11486.18
11486.09EA 93.9 EUR
11486.09 11486.18
Hierro (II) fluoruro, anhidro 98%
Hierro (II) fluoruro
Purity: 98% CAS No.: 7789-28-8 Molecular Formula: FeF2 Formula Weight: 93.84 Physical Form: Powder Density: 4.09 Appearance: White Melting Point: 1000° subl. Merck Reference: 14,4045 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016093
Formula: F₂Fe
MW: 93,84 g/mol
Pto. Ebullición: 1100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >1000 °C (subl.)
Densidad: 4,09
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016093
Núm. CAS: 7789-28-8
EINECS: 232-155-7
UN: 3260
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,4045