Hierro (III) fluoruro, anhidro ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Trifluoruro de hierro
11487.09
11487.18
11487.09EA
49.1
EUR
11487.09
11487.18
Hierro (III) fluoruro, anhidro ≥97%
Hierro (III) fluoruro
Purity: 97% min
CAS No.: 7783-50-8
Molecular Formula: FeF3
Formula Weight: 112.84
Physical Form: Powder
Density: 3.87
Appearance: Pale green
Melting Point:
Formula:
F₃Fe MW: 112.84 g/mol Pto. de fusión: >1000 °C (subl.) Densidad: 3.87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011012 Núm. CAS: 7783-50-8 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8 II Índice Merck: 14,4022 |