Hierro (II) ioduro, anhidro ≥97% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diioduro de hierro
11485.04 11485.09
11485.04EA 97.2 EUR
11485.04 11485.09
Hierro (II) ioduro, anhidro ≥97% (metals basis)
Hierro (II) ioduro
Purity: 97% CAS No.: 7783-86-0 Molecular Formula: FeI2 Formula Weight: 309.66 Physical Form: Crystalline Density: 5.32 Appearance: Brown Odour: Odourless UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016094
Formula: FeI₂
MW: 309,66 g/mol
Densidad: 5,32
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016094
Núm. CAS: 7783-86-0
EINECS: 232-031-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,04097