Hierro (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Diioduro de hierro
Ampuled under argon
13619.03
13619.09
13619.03EA
106
EUR
13619.03
13619.09
Hierro (II) ioduro, ultra seco ≥99.99% (metals basis)
Hierro (II) ioduro
Purity: 99.99%
CAS No.: 7783-86-0
Molecular Formula: FeI2
Formula Weight: 309.66
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.32
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00016094
Formula:
FeI₂ MW: 309,66 g/mol Densidad: 5,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016094 Núm. CAS: 7783-86-0 EINECS: 232-031-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 12,04097 |