Ioduro de rodio (III) (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
11029.01
11029.03
11029.06
11029.01EA
158
EUR
11029.01
11029.03
11029.06
Ioduro de rodio (III) (≥20,8% Rh) ≥99.9% (metals basis)
Ioduro de rodio (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 15492-38-3
Molecular Formula: RhI3
Formula Weight: 483.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016311
Formula:
I₃Rh MW: 483,62 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa) Densidad: 6,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016311 Núm. CAS: 15492-38-3 EINECS: 239-521-5 |