Paladio (II) óxido, anhidro ≥99.9% (metals basis) Pd ≥ 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
11040.03
11040.06
11040.03EA
326
EUR
11040.03
11040.06
Paladio (II) óxido, anhidro ≥99.9% (metals basis) Pd ≥ 85%
Paladio (II) óxido
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-08-5
Molecular Formula: PdO
Formula Weight: 122.40
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 8.70
Appearance: Brown
Odour: Odourless
Melting Point: 870°
Solubility: Insoluble in water, acids. Slightly soluble in aqua regia
Merck Reference: 14,6993
MDL No.: MFCD00011172
Catalytic reduction, in organic synthesis
Formula:
OPd MW: 122.42 g/mol Pto. de fusión: 870 Densidad: 8.70 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011172 Núm. CAS: 1314-08-5 EINECS: 215-218-3 Índice Merck: 14,6993 |