Paladio (II) óxido hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 374 EUR
8.07107.0001 8.07107.8500
Paladio (II) óxido hydrogenation catalyst, para síntesis, Sigma-Aldrich®
Paladio (II) óxido
Formula: OPd
Pto. de fusión: 870 °C
Densidad: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011172
Núm. CAS: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Índice Merck: 12,07125
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO