Paladio (II) óxido monohidrato 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11041.04
11041.09
11041.04EA
650
EUR
11041.04
11041.09
Paladio (II) óxido monohidrato 99.9% (≥73% Pd) (metals basis)
Paladio (II) óxido monohidrato
Purity: 99.9%
CAS No.: 64109-12-2
Molecular Formula: PdO.H2O
Formula Weight: 140.41 (122.40anhy)
Physical Form: Powder
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00011172
Formula:
OPd·1H₂O Pto. de fusión: Dec. Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011172 Núm. CAS: 64109-12-2 EINECS: 215-218-3 Índice Merck: 14,6993 |