Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II) 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cobalt(II) bis(acetylacetonate), Cobalt (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)
210640500 210642500
ACRO210640500EA 83 EUR
ACRO210640500 ACRO210642500
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II) 99%
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II)
Formula: C₁₀H₁₄CoO₄
MW: 257,15 g/mol
Pto. de fusión: 165…170 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000014
Núm. CAS: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 98.5 to 101.5 % (ex Co)