Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalt(II) bis(acetylacetonate), Cobalt (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)
12537.18
12537.30
12537.18EA
65.1
EUR
12537.18
12537.30
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (II)
CAS No.: 14024-48-7
Molecular Formula: C10H14CoO4
Formula Weight: 257.14
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Blue/purple
Odour: Odourless
Melting Point: 165-170°
MDL No.: MFCD00000014
Formula:
C₁₀H₁₄CoO₄ MW: 257.15 g/mol Pto. de fusión: 165…170 °C Densidad: 0.83 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000014 Núm. CAS: 14024-48-7 EINECS: 237-855-6 |