Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II), anhidro ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
18811.06EA
31.9
EUR
18811.06
18811.14
18811.22
18811.36
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II), anhidro ≥95%
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II)
Purity: 95%
CAS No.: 3264-82-2
Molecular Formula: C10H14NiO4
Formula Weight: 256.91
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
Melting Point: ca 230° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol, toluene
Beilstein Reference: 4157970
Merck Reference: 14,6500
MDL No.: MFCD00000024
Catalyst and U.V. stabilizer
Formula:
C₁₀H₁₄NiO₄ Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Densidad: 1,455 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000024 Núm. CAS: 3264-82-2 EINECS: 221-875-7 Índice Merck: 14,6500 |