Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
8.06715.0025EA 46.4 EUR
8.06715.0025 8.06715.0100 8.06715.9025
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')níquel (II)
Formula: C₁₀H₁₄NiO₄
MW: 256,91 g/mol
Pto. Ebullición: 220 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 208 °C
Densidad: 1,455 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000024
Núm. CAS: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7
Índice Merck: 12,06584
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 4.8 g/l (20 °C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 256.91 g/mol
Bulk Density 470 kg/m3
Boiling Point 220 - 235 °C (14 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (110 °C)
Synonyms Bis(acetylacetonato)nickel(II), Bis(2,4-pentanedionato) nickel(II)
Hill Formula C10H14NiO4