Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II) (35% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
197580010 197580050
ACRO197580010EA 135 EUR
ACRO197580010 ACRO197580050
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II) (35% Pd)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II)
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pd
MW: 304.64 g/mol
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000025
Núm. CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 33.9 to 35.9 % (Pd)