Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II) (34,7% Pd)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
10517.03 10517.06
10517.03EA 127 EUR
10517.03 10517.06
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II) (34,7% Pd)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')paladio (II)
CAS No.: 14024-61-4 Molecular Formula: C10H14O4Pd Formula Weight: 304.92 Physical Form: Powder Appearance: Yellow to orange Odour: Odourless MDL No.: MFCD00000025
Carbonylation, oligomerization
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pd
MW: 304.64 g/mol
Pto. Ebullición: ∼190 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000025
Núm. CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8