Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
369350010 369350050 369350250
ACRO369350010EA 222 EUR
ACRO369350010 ACRO369350050 ACRO369350250
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II) 98%
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II)
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pt
MW: 393.3 g/mol
Pto. de fusión: 250…252 °C
Densidad: 1
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000028
Núm. CAS: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)