Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II) (≥48,0% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
10526.03
10526.06
10526.03EA
208
EUR
10526.03
10526.06
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II) (≥48,0% Pt)
Bis(2,4-pentanodionato-O,O')platino (II)
CAS No.: 15170-57-7
Molecular Formula: C10H14O4Pt
Formula Weight: 393.31
Physical Form: Needles
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 250-252°
MDL No.: MFCD00000028
Formula:
C₁₀H₁₄O₄Pt Pto. de fusión: 250…252 °C Densidad: ∼1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000028 Núm. CAS: 15170-57-7 EINECS: 239-223-5 |