Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cobalt (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (III) 2,4-pentanedionate, Cobalt tris(acetylacetonate), Tris(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (III)
12536.06
12536.14
12536.22
12536.06EA
39.9
EUR
12536.06
12536.14
12536.22
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')cobalto (III)
CAS No.: 21679-46-9
Molecular Formula: C15H21CoO6
Formula Weight: 356.26
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive and Hygroscopic
Odour: Light
MDL No.: MFCD00013488
Formula:
C₁₅H₂₁CoO₆ MW: 356,26 g/mol Pto. de fusión: 211 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013488 Núm. CAS: 21679-46-9 EINECS: 244-527-6 |