Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
119130250
119131000
119132500
119130010
ACRO119130250EA
31.5
EUR
ACRO119130250
ACRO119131000
ACRO119132500
ACRO119130010
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III) 99+%
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Formula:
C₁₅H₂₁FeO₆ Pto. Ebullición: 100 °C (9,7513 -rr) Pto. de fusión: 180…183 °C (desc.) Densidad: 5,24 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000020 Núm. CAS: 14024-18-1 EINECS: 237-853-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark orange to dark red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
HPLC | ≥94 % |