Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
12534.22 12534.36
12534.22EA 55.2 EUR
12534.22 12534.36
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')hierro (III)
CAS No.: 14024-18-1 Molecular Formula: C15H21FeO6 Formula Weight: 353.17 Physical Form: Powder Appearance: Dark red Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 4157960 MDL No.: MFCD00000020
Formula: C₁₅H₂₁FeO₆
Pto. Ebullición: 100 °C (9,7513 mmHg)
Pto. de fusión: ∼ 183 °C (desc.)
Densidad: 5,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000020
Núm. CAS: 14024-18-1
EINECS: 237-853-5