Tris(2,4-pentanodionato-O,O')iridio (III) (≥37,5% Ir)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Iridium(III) 2,4-acetylacetonate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')iridium (III), Iridium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Iridium (III) 2,4-pentanedionate
10514.01 10514.03 10514.06
10514.01EA 129 EUR
10514.01 10514.03 10514.06
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')iridio (III) (≥37,5% Ir)
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')iridio (III)
CAS No.: 15635-87-7 Molecular Formula: C15H21IrO6 Formula Weight: 489.53 Physical Form: Crystalline Appearance: Orange-yellow Odour: Odourless MDL No.: MFCD00015353
Formula: C₁₅H₂₁IrO₆
MW: 489,55 g/mol
Pto. de fusión: 269…271 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015353
Núm. CAS: 15635-87-7
EINECS: 239-711-8