Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rodio (III) (≥25,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tris(2,4-pentanedionato-O,O')rhodium (III), Rhodium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Rhodium (III) 2,4-pentanedionate, Rhodium(III) acetylacetonate
10561.02
10561.03
10561.06
10561.02EA
501
EUR
10561.02
10561.03
10561.06
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rodio (III) (≥25,2% Rh) ≥99.99% (metals basis), Premion®
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rodio (III)
Purity: 99.99%
CAS No.: 14284-92-5
Molecular Formula: C15H21O6Rh
Formula Weight: 400.23
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 263-264°
MDL No.: MFCD00083144
Formula:
C₁₅H₂₁O₆Rh MW: 400.23 g/mol Pto. de fusión: 263…264 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00083144 Núm. CAS: 14284-92-5 EINECS: 238-192-5 |