Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III) (≥24% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
CAS No.: 14284-93-6
Molecular Formula: C15H21O6Ru
Formula Weight: 398.40
Physical Form: Crystalline
Appearance: Red
Melting Point: 260° dec.
MDL No.: MFCD00000030
Hydrogenation
Formula:
C₁₅H₂₁O₆Ru MW: 398,4 g/mol Pto. de fusión: 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000030 Núm. CAS: 14284-93-6 EINECS: 238-193-0 |