Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Ruthenium (III) 2,4-pentanedionate, Tris(2,4-pentanedionato-O,O')ruthenium (III), Ruthenium (III) tris(2,4-pentanedionato-O,O'), Tris(2,4-pentanedionato)ruthenium(III)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14056.0001 8.14056.0005
8.14056.0001EA 110 EUR
8.14056.0001 8.14056.0005
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Tris(2,4-pentanodionato-O,O')rutenio (III)
Formula: C₁₅H₂₁O₆Ru
Número MDL: MFCD00000030
Núm. CAS: 14284-93-6
EINECS: 238-193-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 230 - 235 °C
Molar Mass 398.39 g/mol
Synonyms Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
Hill Formula C15H21O6Ru
Chemical Formula (CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru