Sulfuro de cobalto ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cobalt (II) sulphide
13114.14 13114.22
13114.14EA 102 EUR
13114.14 13114.22
Sulfuro de cobalto ≥99.5% (metals basis)
Sulfuro de cobalto
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Formula: CoS
MW: 91 g/mol
Pto. de fusión: >1116 °C
Densidad: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016032
Núm. CAS: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,02511