3-Hidroxi-2-metil-4-pirona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Hidroxi-2-metil-γ-pirona
121550250 121551000 121550050 121555000
ACRO121550250EA 50.5 EUR
ACRO121550250 ACRO121551000 ACRO121550050 ACRO121555000
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona 99%
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Pto. Ebullición: 170 °C (100 mmHg)
Pto. de fusión: 160…164 °C
Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006578
Núm. CAS: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Índice Merck: 13,05735
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
UV at 240 nm A: ≤0.05
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g