3-Hidroxi-2-metil-4-pirona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Hidroxi-2-metil-γ-pirona
A10735.14
A10735.22
A10735.14EA
44.5
EUR
A10735.14
A10735.22
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona ≥99%
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
Purity: 99%
CAS No.: 118-71-8
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Flash Point: 95°(203°F)
Melting Point: 161-165°
Boiling Point: 170°/100mm
Beilstein Reference: 112169
Merck Reference: 14,5713
MDL No.: MFCD00006578
Formula:
C₆H₆O₃ MW: 126,11 g/mol Pto. Ebullición: 170 °C (100 mmHg) Pto. de fusión: 161…165 °C Densidad: 1,453 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 95 °C (203 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006578 Núm. CAS: 118-71-8 EINECS: 204-271-8 Índice Merck: 14,5713 |