Tetrahidro-4H-piran-4-ona 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrahidro-α-piran-4-ona, Tetrahidro-2H-piran-4-ona, Tetrahidro-γ-piran-4-ona
189440050 189440250
ACRO189440050EA 132 EUR
ACRO189440050 ACRO189440250
Tetrahidro-4H-piran-4-ona 99%
Tetrahidro-4H-piran-4-ona
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 166 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006581
Núm. CAS: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %