Tetrahidro-4H-piran-4-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A19010.14
A19010.03
A19010.06
A19010.14EA
401
EUR
A19010.14
A19010.03
A19010.06
Tetrahidro-4H-piran-4-ona ≥98%
Tetrahidro-4H-piran-4-ona
Purity: 98%
CAS No.: 29943-42-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4530
Boiling Point: 165-167°
Beilstein Reference: 106463
MDL No.: MFCD00006581
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 165…167 °C Densidad: 1,084 Pto. de inflamación: 62 °C (144 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006581 Núm. CAS: 29943-42-8 EINECS: 249-967-2 |