1,3-Propansultona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A11923.09 A11923.18 A11923.30
A11923.09EA 49.9 EUR
A11923.09 A11923.18 A11923.30
1,3-Propansultona ≥99%
1,3-Propansultona
Purity: 99% CAS No.: 1120-71-4 Molecular Formula: C3H6O3S Formula Weight: 122.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 179-181°/30mm Beilstein Reference: 109782 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005355
Formula: C₃H₆O₃S
Pto. Ebullición: 179…181 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 30…33 °C
Densidad: 1,392
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005355
Núm. CAS: 1120-71-4
EINECS: 214-317-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III