1,4-Butansultona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Butane sultone
L03992.14
L03992.22
L03992.14EA
47.8
EUR
L03992.14
L03992.22
1,4-Butansultona ≥99%
1,4-Butansultona
Purity: 99%
CAS No.: 1633-83-6
Molecular Formula: C4H8O3S
Formula Weight: 136.17
Flash Point: 153°(307°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: 12-15°
Boiling Point: 114-116°/1.5mm
Beilstein Reference: 110588
MDL No.: MFCD00006584
Formula:
C₄H₈O₃S MW: 136,17 g/mol Pto. Ebullición: 114…116 °C (1,5 mmHg) Pto. de fusión: 12…15 °C Densidad: 1,335 Pto. de inflamación: 153 °C (307 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006584 Núm. CAS: 1633-83-6 EINECS: 216-647-9 |