Azul de metileno trihidrato, puro, certified residual water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io trihidrato, Cloruro de metiltioninio trihidrato
414240250 414241000 414245000
ACRO414240250EA 62.9 EUR
ACRO414240250 ACRO414241000 ACRO414245000
Azul de metileno trihidrato, puro, certified residual water
Azul de metileno trihidrato
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S·3H₂O
MW: 373.9 g/mol
Pto. de fusión: 100…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012111
Núm. CAS: 7220-79-3
EINECS: 200-515-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥82 % (as is basis)
UV Lambda max 663 to 667 nm (in water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.21 to 1.70
BSC Certification Passes