Azul de metileno Reag. Ph. Eur., Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Cloruro de metiltioninio, Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io
MQ200
1.59270.0010 1.59270.0100
1.59270.0010EA 46 EUR
1.59270.0010 1.59270.0100
Azul de metileno Reag. Ph. Eur., Supelco®
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319.86 g/mol
Pto. de fusión: 180
Densidad: 1.757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150008
Núm. CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Índice Merck: 12,06137
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)