Azul de metileno ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: Cloruro de metiltioninio, Cloruro de 3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-io
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9140-100G M9140-25G M9140-100G M9140-25G
M9140-100GEA 276 EUR
M9140-100G M9140-25G SIALM9140-100G SIALM9140-25G
Azul de metileno ≥82% (dye content), certified by the Biological Stain Commission, Sigma-Aldrich®
Azul de metileno
Formula: C₁₆H₁₈ClN₃S
Pto. de fusión: 180 °C
Densidad: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150008
Núm. CAS: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Índice Merck: 12,06137
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35017596fb0e86cf2655162ff7484bd23f024fd2&vid=473fa74160fa88b754101b22669323bc131effca&prid=web&clid=SAPDAM