Ácido pirazina-2-carboxílico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
131710250 131711000
ACRO131710250EA 36.2 EUR
ACRO131710250 ACRO131711000
Ácido pirazina-2-carboxílico 99%
Ácido pirazina-2-carboxílico
Formula: C₅H₄N₂O₂
MW: 124,1 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 222…225 °C
Número MDL: MFCD00006130
Núm. CAS: 98-97-5
EINECS: 202-718-1
Índice Merck: 12,08143
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 225 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %