Ácido pirazina-2-carboxílico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Pyrazinecarboxylic acid, 2-Pyrazinecarboxylic Acid
A13363.14
A13363.22
A13363.14EA
33.9
EUR
A13363.14
A13363.22
Ácido pirazina-2-carboxílico ≥99%
Ácido pirazina-2-carboxílico
Purity: 99%
CAS No.: 98-97-5
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 112305
Merck Reference: 14,7959
MDL No.: MFCD00006130
Formula:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124,1 g/mol Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006130 Núm. CAS: 98-97-5 EINECS: 202-718-1 Índice Merck: 14,7959 |