Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22108.06
B22108.14
B22108.06EA
32.3
EUR
B22108.06
B22108.14
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico ≥98%
Ácido pirazina-2,3-dicarboxílico
Purity: 98%
CAS No.: 89-01-0
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Melting Point: ca 188° dec.
Beilstein Reference: 147982
Merck Reference: 14,7958
MDL No.: MFCD00006131
Formula:
C₆H₄N₂O₄ Pto. de fusión: ∼ 188 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006131 Núm. CAS: 89-01-0 EINECS: 201-875-3 Índice Merck: 14,7958 |