2-Iodopirazina 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26244.03 H26244.06
H26244.03EA 61.5 EUR
H26244.03 H26244.06
2-Iodopirazina 95%
2-Iodopirazina
Purity: 95% CAS No.: 32111-21-0 Molecular Formula: C4H3IN2 Formula Weight: 205.98 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.655 Boiling Point: 109-110°/34mm MDL No.: MFCD01319019
Formula: C₄H₃IN₂
Pto. Ebullición: 109…110 °C (34 mmHg)
Densidad: 2,086
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319019
Núm. CAS: 32111-21-0