2-Aminopirazina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104490100 104490500
ACRO104490100EA 76.4 EUR
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopirazina 99+%
2-Aminopirazina
Formula: C₄H₅N₃
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006137
Núm. CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g