2-Aminopirazina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13052.06
A13052.14
A13052.18
A13052.06EA
44.1
EUR
A13052.06
A13052.14
A13052.18
2-Aminopirazina 99%
2-Aminopirazina
Purity: 99%
CAS No.: 5049-61-6
Molecular Formula: C4H5N3
Formula Weight: 95.11
Melting Point: 118-121°
Beilstein Reference: 107025
Formula:
C₄H₅N₃ Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 118…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006137 Núm. CAS: 5049-61-6 EINECS: 225-748-7 |