2-Aminopirazina
Proveedor: Cayman Chemical
10007093-5 10007093-10 10007093-25 10007093-50
CAYM10007093-5EA 37.2 EUR
CAYM10007093-5 CAYM10007093-10 CAYM10007093-25 CAYM10007093-50
2-Aminopirazina
2-Aminopirazina
Formula: C₄H₅N₃
Pto. Ebullición: 203 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 117…120 °C
Número MDL: MFCD00006137
Núm. CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7